missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL27 / CTACK Protein

A DNA sequence encoding the Mouse CCL27 / CTACK, was expressed in the hosts and tags indicated.

105.00€ - 1970.00€

Specifica

Numero di accesso NP_001157518.1
ID gene (immissione) 100039863
Nome CCL27 / CTACK Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Visualizza altre specifiche

Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15973348
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10279-EC-5UG
5 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15953348
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10279-EC-20UG
20 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15943348
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10279-EC-100UG
100 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15963348
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10279-EC-250UG
250 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_001157518.1
CCL27 / CTACK Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
LPLPSSTSCC TQLYRQPLPS RLLRRIVHME LQEADGDCHL QAVVLHLARR SVCVHPQNRS LARWLERQGK RLQGTVPSLN LVLQKKMYSN PQQQN
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
100039863
Research Use Only
CCL27
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood lymphocytes is in a concentration range of 10-100 ng/ml.
Mouse
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications