missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL3 / Mip1a Protein
A DNA sequence encoding the Mouse CCL3 / Mip1a, was expressed in the hosts and tags indicated.
1320.00€ - 2370.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_035467.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 20302 |
Nome | CCL3 / Mip1a Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15943278
|
enQuireBio™
QP10263-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15963278
|
enQuireBio™
QP10263-EC-250UG |
250 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_035467.1 | |
CCL3 / Mip1a Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APYGADTPTA CCFSYSRKIP RQFIVDYFET SSLCSQPGVI FLTKRNRQIC ADSKETWVQE YITDLELNA | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
20302 | |
Research Use Only | |
CCL3 | |
The biological activity determined by a chemoattract bioassay using murine splenocytes is in a concentration range of 10-100 ng/ml. | |
Mouse | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |