Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD14 Protein
A cDNA sequence encoding the CD14 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) 12475
Nome CD14 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene Cd14
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15986768
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11301-HIS-INSECT-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15946768
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11301-HIS-5UG
5 μg
414.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15976768
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11301-HIS-INSECT-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15936768
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11301-HIS-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
12475
Research Use Only
Cd14
Mouse
His
CD14 was lyophilized from a concentrated protein solution (1 mg/ml) containing phosphate-buffered saline, pH 7.2.
CD14 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
MERVLGLLLL LLVHASPAPP EPCELDEESC SCNFSDPKPD WSSAFNCLGA ADVELYGGGR SLEYLLKRVD TEADLGQFTD IIKSLSLKRL TVRAARIPSR ILFGALRVLG ISGLQELTLE NLEVTGTAPP PLLEATGPDL NILNLRNVSW ATRDAWLAEL QQWLKPGLKV LSIAQAHSLN FSCEQVRVFP ALSTLDLSDN PELGERGLIS ALCPLKFPTL QVLALRNAGM ETPSGVCSAL AAARVQLQGL DLSHNSLRDA AGAPSCDWPS QLNSLNLSFT GLKQVPKGLP AKLSVLDLSY NRLDRNPSPD ELPQVGNLSL KGNPFLDSES HSEKFNSGVV TAGAPSSQAV ALSGTLALLL GDRLFV