Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD200R1 Protein
A cDNA sequence encoding the CD200R1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 57781 |
---|---|
Nome | CD200R1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | Cd200r1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15976808
|
enQuireBio™
QP11313-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956808
|
enQuireBio™
QP11313-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15966808
|
enQuireBio™
QP11313-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
57781 | |
Research Use Only | |
Cd200r1 | |
Mouse | |
His | |
CD200R1 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
CD200R1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPTDKNQTT QNNSSSPLTQ VNTTVSVQIG TKALLCCFSI PLTKAVLITW IIKLRGLPSC TIAYKVDTKT NETSCLGRNI TWASTPDHSP ELQISAVTLQ HEGTYTCETV TPEGNFEKNY DLQVLVPPEV TYFPEKNRSA VCEAMAGKPA AQISWSPDGD CVTTSESHSN GTVTVRSTCH WEQNNVSDVS CIVSHLTGNQ SLSIELSRGG NQSLRPLEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTPPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGKH HHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |