Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 4240.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_035746.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 21947 |
Nome | CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15986069
|
enQuireBio™
QP5411-5UG |
5 μg |
112.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15966069
|
enQuireBio™
QP5411-25UG |
25 μg |
263.00€
25µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15946069
|
enQuireBio™
QP5411-100UG |
100 μg |
655.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15976069
|
enQuireBio™
QP5411-500UG |
500 μg |
2600.00€
500µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956069
|
enQuireBio™
QP5411-1MG |
1 mg |
4240.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_035746.2 | |
CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Mouse CD40L / CD154 / TNFSF5 induced IL-8 production in human PBMCs detected via ELISA (typical ED50 is 1-10 ng/ml). Activity is also measured in HEK-Blue™ CD40L validation criteria in this assay is an ED50 of less than 50 ng/ml. | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 50 mM arginine, pH7.5 |
21947 | |
Research Use Only | |
CD40LG | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQRGDEDPQI AAHVVSEANS NAASVLQWAK KGYYTMKSNL VMLENGKQLT VKREGLYYVY TQVTFCSNRE PSSQRPFIVG LWLKPSSGSE RILLKAANTH SSSQLCEQQS VHLGGVFELQ AGASVFVNVT EASQVIHRVG FSSFGLLKL | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |