Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD5L Protein
A cDNA sequence encoding the CD5L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 11801 |
---|---|
Nome | CD5L Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | Cd5l |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15966938
|
enQuireBio™
QP11342-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15946938
|
enQuireBio™
QP11342-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956938
|
enQuireBio™
QP11342-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
11801 | |
Research Use Only | |
Cd5l | |
Mouse | |
His | |
CD5L protein solution (0.25 mg/ml) contains phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
CD5L Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ESPTKVQLVG GAHRCEGRVE VEHNGQWGTV CDDGWDRRDV AVVCRELNCG AVIQTPRGAS YQPPASEQRV LIQGVDCNGT EDTLAQCELN YDVFDCSHEE DAGAQCENPD SDLLFIPEDV RLVDGPGHCQ GRVEVLHQSQ WSTVCKAGWN LQVSKVVCRQ LGCGRALLTY GSCNKSTQGK GPIWMGKMSC SGQEANLRSC LLSRLENNCT HGEDTWMECE DPFELKLVGG DTPCSGRLEV LHKGSWGSVC DDNWGEKEDQ VVCKQLGCGK SLHPSPKTRK IYGPGAGRIW LDDVNCSGKE QSLEFCRHRL WGYHDCTHKE DVEVICTDFD VLEHHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |