Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD68 / Macrosialin Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD68 / Macrosialin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5793-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15937799
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001277987.1
CD68 / Macrosialin Protein
Research Use Only
Cd68
Recombinant Protein
E. coli
DCPHKKAVTL LPSFTMTPTA TESTASPTTS HRPTTTSHGN VTVHTSSGPT TVTHNPATTT SHGNATISHA TVSPTTNGTA TSPRSSTVGP HPGPPPPSPS PRSKGALGNY TWANGSQPCV QLQAQIQIRI LYPIQGGRKA WGISVLNPNK TKVQGGCDGT HPHLSLSFPY GQLTFGFKQD LHQSPSTVYL DYMAVEYNVS FPQAAQWTFM AQNSSLRELQ APLGQSFCCG NASIVLSPAV HLDLLSLRLQ AAQLPDKGHF GPCFSCNRDQ S
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
12514
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol