Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD80 Protein
A cDNA sequence encoding the CD80 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) 12519
Nome CD80 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene Cd80
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15976968
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11349-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15956968
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11349-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15966968
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11349-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
12519
Research Use Only
Cd80
Mouse
His
CD80 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
CD80 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
DVDEQLSKSV KDKVLLPCRY NSPHEDESED RIYWQKHDKV VLSVIAGKLK VWPEYKNRTL YDNTTYSLII LGLVLSDRGT YSCVVQKKER GTYEVKHLAL VKLSIKADFS TPNITESGNP SADTKRITCF ASGGFPKPRF SWLENGRELP GINTTISQDP ESELYTISSQ LDFNTTRNHT IKCLIKYGDA HVSEDFTWEK PPEDPPDSKN HHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.