Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CES1D Protein
A cDNA sequence encoding the CES1D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome CES1D Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Attività biologica Specific activity is > 80,000 pmol/min/ug and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze 1pmole of p-nitrophenyl acetate to pnitrophenol per minute at pH 7.5 at 37C.
Product Type Recombinant Protein
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15944218
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10550-1UG
1 μg
137.00€
1µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15964218
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10550-5UG
5 μg
212.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15954218
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10550-50UG
50 μg
1815.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CES1D Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
Baculovirus
YPSSPPVVNT VKGKVLGKYV NLEGFTQPVA VFLGVPFAKP PLGSLRFAPP QPAEPWSFVK NTTSYPPMCS QDAVGGQVLS ELFTNRKENI PLQFSEDCLY LNIYTPADLT KNSRLPVMVW IHGGGLVVGG ASTYDGLALS AHENVVVVTI QYRLGIWGFF STGDEHSRGN WGHLDQVAALRWVQDNIANF GGNPGSVTIF GESAGGFSVS VLVLSPLAKN LFHRAISESG VSLTAALITT DVKPIAGLVA TLSGCKTTTS AVMVHCLRQK TEDELLETSL KLNLFKLDLL GNPKESYPFL PTVIDGVVLP KAPEEILAEK SFSTVPYIVG INKQEFGWII PTLMGYPLAE GKLDQKTANSLLWKSYPTLK ISENMIPVVA EKYLGGTDDL TKKKDLFQDL MADVVFGVPS VIVSRSHRDA GASTYMYEFE YRPSFVSAMR PKAVIGDHGD EIFSVFGSPF LKDGASEEET NLSKMVMKFW ANFARNGNPN GGGLPHWPEY DQKEGYLKIG ASTQAAQRLK DKEVSFWAEL RAKESAQRPSHREHVELLEH HHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Specific activity is > 80,000 pmol/min/ug and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze 1pmole of p-nitrophenyl acetate to pnitrophenol per minute at pH 7.5 at 37C.
Mouse
His
CES1D protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.