Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CNTF Protein
A cDNA sequence encoding the CNTF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome CNTF Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Attività biologica Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by the dose-dependant stimulation of TF-1 cells is less than 35ng/ml, corresponding to a Specific Activity of 3.0M 104 IU/mg.
Product Type Recombinant Protein
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15904248
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10558-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15994238
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10558-25UG
25 μg
212.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15984238
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP10558-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Description
Description
Specifications
Specifications
CNTF Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MAFAEQSPLT LHRRDLCSRS IWLARKIRSD LTALMESYVK HQGLNKNISL DSVDGVPVAS TDRWSEMTEA ERLQENLQAY RTFQGMLTKL LEDQRVHFTP TEGDFHQAIH TLTLQVSAFA YQLEELMALL EQKVPEKEAD GMPVTIGDGG LFEKKLWGLK VLQELSQWTV RSIHDLRVIS SHHMGISAHE SHYGAKQM
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by the dose-dependant stimulation of TF-1 cells is less than 35ng/ml, corresponding to a Specific Activity of 3.0M 104 IU/mg.
Mouse
Untagged
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.