Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CREG1 Protein
A cDNA sequence encoding the CREG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome CREG1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Mouse
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15967458
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11502-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15957458
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11502-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15947458
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11502-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CREG1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
The CREG1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.15M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMRGGRDH GDWDVDRRLP PLPPREDGPR VARFVTHVSD WGSLATISTI KEVRGWPFAD IISISDGPPG EGTGEPYMYL SPLQQAVSDL QENPEATLTM SLAQTVYCRN HGFDPQSPLC VHIMMSGTVT KVNKTEEDYA RDSLFVRHPE MKHWPSSHNW FFAKLKISRI WVLDYFGGPK VVTPEEYFNV TLQ
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.