Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CST3 Protein
A cDNA sequence encoding the CST3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) 13010
Nome CST3 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene Cst3
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15947578
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11541-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15927578
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11541-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15937578
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11541-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
13010
Research Use Only
Cst3
Mouse
His
The sterile filtered concentrated (0.5 mg/ml) protein solution was lyophilized with 20mM Tris and 50mM NaCl pH 7.5.
CST3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASATPKQG PRMLGAPEEA DANEEGVRRA LDFAVSEYNK GSNDAYHSRA IQVVRARKQL VAGVNYFLDV EMGRTTCTKS QTNLTDCPFH DQPHLMRKAL CSFQIYSVPW KGTHSLTKFSCKNA
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.