Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Egl nine homolog 3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Egl nine homolog 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso NP_082409.2
ID gene (immissione) 112407
Nome Egl nine homolog 3 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16046621
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8813-EC-100UG
100 μg
770.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16066621
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8813-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16056621
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8813-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16076621
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8813-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16086621
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8813-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16096621
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8813-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_082409.2
Egl nine homolog 3 Protein
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
112407
Research Use Only
Egln3
Recombinant Protein
E. coli
PLGHIMRLDL EKIALEYIVP CLHEVGFCYL DNFLGEVVGD CVLERVKQLH YNGALRDGQL AGPRAGVSKR HLRGDQITWI GGNEEGCEAI NFLLSLIDRL VLYCGSRLGK YYVKERSKAM VACYPGNGTG YVRHVDNPNG DGRCITCIYY LNKNWDAKLH GGVLRIFPEG KSFVADVEPI FDRLLFFWSD RRNPHEVQPS YATRYAMTVW YFDAEERAEA KKKFRNLTRK TESALAKD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.