Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse EIF4E Protein
A cDNA sequence encoding the EIF4E was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | EIF4E Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Mouse |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15938318
|
enQuireBio™
QP11772-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15958318
|
enQuireBio™
QP11772-5UG |
5 μg |
212.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15948318
|
enQuireBio™
QP11772-50UG |
50 μg |
1815.00€
50µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
EIF4E Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
EIF4E protein solution (1 mg/ml) 20mM Tris-HCl Buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 0.1mM PMSF. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMATVEP ETTPTTNPPP AEEEKTESNQ EVANPEHYIK HPLQNRWALW FFKNDKSKTW QANLRLISKF DTVEDFWALY NHIQLSSNLM PGCDYSLFKD GIEPMWEDEK NKRGGRWLIT LNKQQRRSDL DRFWLETLLC LIGESFDDYS DDVCGAVVNV RAKGDKIAIW TTECENRDAV THIGRVYKER LGLPPKIVIG YQSHADTATK SGSTTKNRFV V | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |