Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Fgf8 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 4240.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001159834.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 14179 |
Nome | Fgf8 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15946219
|
enQuireBio™
QP5478-5UG |
5 μg |
112.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15926219
|
enQuireBio™
QP5478-25UG |
25 μg |
263.00€
25µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15906219
|
enQuireBio™
QP5478-100UG |
100 μg |
655.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15936219
|
enQuireBio™
QP5478-500UG |
500 μg |
2600.00€
500µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15916219
|
enQuireBio™
QP5478-1MG |
1 mg |
4240.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_001159834.1 | |
Fgf8 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
3T3 cell proliferation significantly induced by less than 150 ng/ml of Mouse Fgf8 (typical ED50 is ? 20 ng/ml). | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7.5 |
14179 | |
Research Use Only | |
FGF8 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQVTVQSSPN . FTQHVREQS L. VTDQLSRR LI. RTYQLYS RTS. GKHVQV LANK. RINAM AEDGD. PFAK LIVETD. TFG SRVRVRGAET GLYICMN. KK GKLIAKSN. G KGKDCVFTE. IVLENNYTAL . QNAKYEGWY M. AFTRKGRP RK. GSKTRQH QRE. VHFMKR LPRG. HHTTE QSLRFEFLNY PPFTR. SLRG SQRTWA. PEP R | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |