Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse G-CSF / CSF3 Protein
Recombinant Protein
835.00€ - 5450.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_034101.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 12985 |
Nome | G-CSF / CSF3 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15946089
|
enQuireBio™
QP5415-100UG |
100 μg |
835.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15966089
|
enQuireBio™
QP5415-500UG |
500 μg |
3330.00€
500µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956089
|
enQuireBio™
QP5415-1MG |
1 mg |
5450.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_034101.1 | |
G-CSF / CSF3 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 50 pg/mL in the NFS-60 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2 x 10^7 units/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium citrate, pH 3.0 |
12985 | |
Research Use Only | |
CSF3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVPLVTVSAL PPSLPLPRSF LLKSLEQVRK IQASGSVLLE QLCATYKLCH PEELVLLGHS LGIPKASLSG CSSQALQQTQ CLSQLHSGLC LYQGLLQALS GISPALAPTL DLLQLDVANF ATTIWQQMEN LGVAPTVQPT QSAMPAFTSA FQRRAGGVLA ISYLQGFLET ARLALHHLA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |