Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GALNT1 Protein
A cDNA sequence encoding the GALNT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | GALNT1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Mouse |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15908828
|
enQuireBio™
QP11928-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15928828
|
enQuireBio™
QP11928-5UG |
5 μg |
212.00€
5µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15918828
|
enQuireBio™
QP11928-50UG |
50 μg |
1815.00€
50µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
GALNT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
GALNT1 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPGLPAGDV LELVQKPHEG PGEMGKPVVI PKEDQEKMKE MFKINQFNLM ASEMIALNRS LPDVRLEGCK TKVYPDNLPT TSVVIVFHNE AWSTLLRTVH SVINRSPRHM IEEIVLVDDA SERDFLKRPL ESYVKKLKVP VHVIRMEQRS GLIRARLKGA AVSRGQVITF LDAHCECTAG WLEPLLARIK HDRRTVVCPI IDVISDDTFE YMAGSDMTYG GFNWKLNFRW YPVPQREMDR RKGDRTLPVR TPTMAGGLFS IDRDYFQEIG TYDAGMDIWG GENLEISFRI WQCGGTLEIV TCSHVGHVFR KATPYTFPGG TGQIINKNNR RLAEVWMDEF KNFFYIISPG VTKVDYGDIS SRLGLRRKLQ CKPFSWYLEN IYPDSQIPRH YFSLGEIRNV ETNQCLDNMA RKENEKVGIF NCHGMGGNQV FSYTANKEIR TDDLCLDVSK LNGPVTMLKC HHLKGNQLWE YDPVKLTLQH VNSNQCLDKA TEEDSQVPSI RDCTGSRSQQ WLLRNVTLPE IFHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |