Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GLO1 Protein
A cDNA sequence encoding the GLO1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 109801 |
---|---|
Nome | GLO1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Simbolo del gene | Glo1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15954508
|
enQuireBio™
QP10645-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15944508
|
enQuireBio™
QP10645-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15934508
|
enQuireBio™
QP10645-100UG |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
109801 | |
Research Use Only | |
Glo1 | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MAEPQPASSG LTDETAFSCC SDPDPSTKDF LLQQTMLRIK DPKKSLDFYT RVLGLTLLQK LDFPAMKFSL YFLAYEDKND IPKDKSEKTA WTFSRKATLE LTHNWGTEDD ETQSYHNGNS DPRGFGHIGI AVPDVYSACK RFEELGVKFV KKPDDGKMKG LAFIQDPDGY WIEILNPNKI ATIILEHHHH HH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
GLO1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 210 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that will form 1.0 micromol of S-lactoylglutathione from methylglyoxal and reduced glutathione per minute at pH 6.5 at 25C. | |
Mouse | |
His | |
GLO1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |