Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glucagon receptor Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Glucagon receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6073-ye-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15939789
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_032127.2
Glucagon receptor Protein
Research Use Only
Gcgr
Recombinant Protein
Yeast
AQVMDFLFEK WKLYSDQCHH NLSLLPPPTE LVCNRTFDKY SCWPDTPPNT TANISCPWYL PWYHKVQHRL VFKRCGPDGQ WVRGPRGQPW RNASQCQLDD EEIEVQKGVA KMYSSQQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
14527
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol