Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glypican-4 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Glypican-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6110-ye-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16060870
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_032176.2
Glypican-4 Protein
Research Use Only
Gpc4
Recombinant Protein
Yeast
AGGAHAEAKP YLLAALCILF LAVQGEWR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
14735
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol