missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GSTA1 Protein
A cDNA sequence encoding the GSTA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | GSTA1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Mouse |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15909228
|
enQuireBio™
QP12056-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15999218
|
enQuireBio™
QP12056-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15989218
|
enQuireBio™
QP12056-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
GSTA1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
GSTA1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAGKPVL HYFNARGRME CIRWLLAAAG VEFEEKFIQS PEDLEKLKKD GNLMFDQVPM VEIDGMKLAQ TRAILNYIAT KYDLYGKDMK ERALIDMYSE GILDLTEMIG QLVLCPPDQR EAKTALAKDR TKNRYLPAFE KVLKSHGQDY LVGNRLTRVD IHLLEVLLYV EEFDASLLTP FPLLKAFKSR ISSLPNVKKF LQPGSQRKPP MDAKQIQEAR KAFKIQ | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |