missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Hemoglobin subunit alpha Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Hemoglobin subunit alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Nome | Hemoglobin subunit alpha Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | Hba |
Lunghezza della proteina | Full Length |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16051150
|
enQuireBio™
QP6146-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16071150
|
enQuireBio™
QP6146-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16061150
|
enQuireBio™
QP6146-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16081150
|
enQuireBio™
QP6146-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16091150
|
enQuireBio™
QP6146-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16001160
|
enQuireBio™
QP6146-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Hemoglobin subunit alpha Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
Hba | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VLSGEDKSNI KAAWGKIGGH GAEYGAEALE RMFASFPTTK TYFPHFDVSH GSAQVKGHGK KVADALASAA GHLDDLPGAL SALSDLHAHK LRVDPVNFKL LSHCLLVTLA SHHPADFTPA VHASLDKFLA SVSTVLTSKY R | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |