Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Histone deacetylase complex subunit SAP130 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Histone deacetylase complex subunit SAP130, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_766553.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 269003 |
Nome | Histone deacetylase complex subunit SAP130 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16050901
|
enQuireBio™
QP7805-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16070901
|
enQuireBio™
QP7805-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16060901
|
enQuireBio™
QP7805-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16080901
|
enQuireBio™
QP7805-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16090901
|
enQuireBio™
QP7805-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16000911
|
enQuireBio™
QP7805-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_766553.1 | |
Histone deacetylase complex subunit SAP130 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
269003 | |
Research Use Only | |
Sap130 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PRKQQHVIST EEGDMMETNS TDDEKSAAKS LLVKAEKRKS PPKEYIDEEG VRYVPVRPRP PITLLRHYRN PWKAAYHHFQ RYSDVRVKEE KKAMLQEIAN QKGVSCRAQG WKVHLCAAQL LQLTNLEHDV YERLTNLQEG IIPKKKAATD DDLHRINELI QGNMQRCKLV MDQISEARDS MLKVLDHKDR VLKLLNKNGT VKKVSKLKRK EKV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |