Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ICAM4 / CD242 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) ICAM4 / CD242, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8170-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16063041
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_076381.1
ICAM4 / CD242 Protein
Research Use Only
Icam4
Recombinant Protein
E. coli
QQEWMQSPPA PSVTSAPFWV RLNPELEAVP PGGSAWLNCS HNCPLPVHSS LRTQLRQGKI VNGSGWVSYQ LLDVRAWNSK VRCVVTCAGE TREATARITA YKRPRSVILE PPVLVGHKYT LRCYVTHVFP VGFLVVSLRR GGRVIYHESL ERFTGSDLAN VTLTYVMRAG LNDLWQPLTC HARLNLDGLV VRSSSAPVML TVLALSPAS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
78369
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol