missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse IDH1 Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IDH1, was expressed in the hosts and tags indicated.

245.00€ - 3405.00€

Specifica

Numero di accesso NP_001104790.1
ID gene (immissione) 15926
Nome IDH1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche

Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16051450
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6192-EC-100UG
100 μg
770.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16071450
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6192-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16061450
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6192-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16081450
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6192-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16091450
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6192-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16001460
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6192-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_001104790.1
IDH1 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
15926
Research Use Only
Idh1
Recombinant Protein
E. coli
GGSVVEMQGD EMTRIIWELI KEKLILPYVE LDLHSYDLGI ENRDATNDQV TKDAAEAIKK YNVGVKCATI TPDEKRVEEF KLKQMWKSPN GTIRNILGGT VFREAIICKN IPRLVTGWVK PIIIGRHAYG DQYRATDFVV PGPGKVEITY TPKDGTQKVT YMVHDFEEGG GVAMGMYNQD KSIEDFAHSS FQMALSKGWP LYLSTKNTIL KKYDGRFKDI FQEIYDKKYK SQFEAQKICY EHRLIDDMVA QAMKSEGGFI WACKNYDGDV QSDSVAQGYG SLGMMTSVLI CPDGKTVEAE AAHGTVTRHY RMYQKGQETS TNPIASIFAW SRGLAHRAKL DNNTELSFFA KALEDVCIET IEAGFMTKDL AACIKGLPNV QRSDYLNTFE FMDKLGENLK A
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications