Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IGFBP1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IGFBP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6208-ye-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16061580
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_032367.3
IGFBP1 Protein
Research Use Only
Igfbp1
Recombinant Protein
Yeast
APQPWHCAPC TAERLGLCPP VPASCPEISR PAGCGCCPTC ALPMGAACGV ATARCAQGLS CRALPGEPRP LHALTRGQGA CVPEPAAPAT STLFSSQHEE AKAAVVSADE LSESPEMTEE QLLDSFHLMA PSREDQPILW NAISTYSSMR AREIADLKKW KEPCQRELYK VLERLAAAQQ KAGDEIYKFY LPNCNKNGFY HSKQCETSLD GEAGLCWCVY PWSGKKIPGS LETRGDPNCH QYFNVHN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
16006
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol