missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse IGSF2/CD101 Fc Chimera Protein, CF
Descrizione
- Recombinant Protein
- Carrier Free (CF)
- The carrier free version does not contain Bovine Serum Albumin (BSA)
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | A8E0Y8 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Bioactivity |
| ID gene (immissione) | 9398 |
| Peso molecolare | 133 kDa |
| Metodo di purificazione | >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining |
| Quantità | 50 μg |
| Sorgente | Mouse myeloma cell line, NS0-derived mouse IGSF2/CD101 protein Mouse CD101 (Gln21-Phe974) Accession # A8E0Y8IEGRMDPMouse IgG2a (Glu98-Lys330)N-terminus C-terminus |
| Requisiti di stoccaggio | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, ≤ -20°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentrazione di endotossine | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method |
| Coniugato | Unconjugated |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?