Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Ihh Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 3935.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_034674.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 16147 |
Nome | Ihh Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15996219
|
enQuireBio™
QP5480-5UG |
5 μg |
112.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15976219
|
enQuireBio™
QP5480-25UG |
25 μg |
263.00€
25µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956219
|
enQuireBio™
QP5480-100UG |
100 μg |
655.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15986219
|
enQuireBio™
QP5480-500UG |
500 μg |
2425.00€
500µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15966219
|
enQuireBio™
QP5480-1MG |
1 mg |
3935.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_034674.2 | |
Ihh Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Mouse Ihh induced alkaline phosphatase activity in CCL-226 cells (typical ED50 is ? 10 ug/ml). | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
16147 | |
Research Use Only | |
Ihh | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MIIGPGRVVG . SRRRPPRKL V. PLAYKQFS PN. VPEKTLG ASG. RYEGKI ARSS. ERFKE LTPNY. NPDI IFKDEE. NTG ADRLMTQRCK DRLNSLA. IS VMNQWPGV. K LRVTEGWDE. DGHHSEESLH . YEGRAVDIT T. SDRDRNKY GL. LARLAVE AGF. DWVYYE SKAH. VHCSV KSEHSAAAKT GG | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |