Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse IL-1 beta/IL-1F2 Protein
Product Code. 18779476
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 μg
100 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18779476 100 μg 100µg
18738726 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18779476 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 401ML100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1740.81€
    1570.80€ / 100µg
    Risparmia 170.01€
    9% Sconto
 Restricted Item
Spedizione stimata: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Mouse IL-1 beta/IL-1F2 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse IL-1 beta/IL-1F2 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accession Number NP_032387
For Use With (Application) Bioactivity
Formulation Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. *1 mg pack size (01M) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
Gene ID (Entrez) 3553
Molecular Weight (g/mol) 17 kDa
Quantity 100 μg
Source <EM>E. coli</EM>-derived mouse IL-1 beta/IL-1F2 protein Val118-Ser269, with an N-terminal Met
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles.
Regulatory Status RUO
Endotoxin Concentration <0.01 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL1B, IL-1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta
Gene Symbol Il1b
Conjugate Unconjugated
Cross Reactivity IL-1 beta/IL-1F2
Species Mouse
Reconstitution Reconstitute at 100 μg/mL in sterile PBS containing at least 0.1% human or bovine serum albumin.
Product Line R&D Systems
Purity or Quality Grade >97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.