Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-1 beta / IL1B Protein
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_032387.1 |
| ID gene (immissione) | 16176 |
| Nome | IL-1 beta / IL1B Protein |
| Quantità | 100 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not determined. |
| Simbolo del gene | IL1B |
| Lunghezza della proteina | Partial (see sequence information for more details). |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Mouse |
| Vedi altri risultati |