Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL 18 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 18 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 16173 |
---|---|
Nome | IL 18 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | Il18 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15960279
|
enQuireBio™
QP12394-HIS-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15950279
|
enQuireBio™
QP12394-HIS-25UG |
25 μg |
212.00€
25µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15940279
|
enQuireBio™
QP12394-HIS-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
16173 | |
Research Use Only | |
Il18 | |
Mouse | |
His | |
The IL 18 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4). |
IL 18 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNFGRLHCTT AVIRNINDQV LFVDKRQPVF EDMTDIDQSA SEPQTRLIIY MYKDSEVRGL AVTLSVKDSK MSTLSCKNKI ISFEEMDPPE NIDDIQSDLI FFQKRVPGHN KMEFESSLYE GHFLACQKED DAFKLILKKK DENGDKSVMF TLTNLHQS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |