Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL1F10 / IL-38 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IL1F10 / IL-38, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7885-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16061391
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_694717.1
IL1F10 / IL-38 Protein
Research Use Only
Il1f10
Recombinant Protein
E. coli
MCSLPMARYY IIKDAHQKAL YTRNGQLLLG DPDSDNYSPE KVCILPNRGL DRSKVPIFLG MQGGSCCLAC VKTREGPLLQ LEDVNIEDLY KGGEQTTRFT FFQRSLGSAF RLEAAACPGW FLCGPAEPQQ PVQLTKESEP STHTEFYFEM SR
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
215274
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol