missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Inactive tyrosine-protein kinase 7 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Inactive tyrosine-protein kinase 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_780377.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 71461 |
Nome | Inactive tyrosine-protein kinase 7 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16048801
|
enQuireBio™
QP9829-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16088801
|
enQuireBio™
QP9829-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16058801
|
enQuireBio™
QP9829-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16078801
|
enQuireBio™
QP9829-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16098801
|
enQuireBio™
QP9829-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16068801
|
enQuireBio™
QP9829-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_780377.1 | |
Inactive tyrosine-protein kinase 7 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
71461 | |
Research Use Only | |
Ptk7 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AIVFIKEPSS QDALQGRRAL LRCEVEAPDP VHVYWLLNGV PVQDTERRFA QGSSLSFAAV DRLQDSGAFQ CVARDNVTGE EVRSTNASFN IKWIEAGPVV LKHPASEAEI QPQTQVTLRC HIDGHPRPTY QWFRDGTPLS DDQSTHTVSS RERNLTLRPA SPEHSGLYSC CAHNAFGQAC SSQNFTLSVA DESFARVVLA PQDVVVARNE EAMFHCQFSA QPPPSLQWVF EDETPITNRS RPPHLRRAVV FANGSLLLTQ VRPRNAGVYR CIGQGQRGPP IVLEATLHLA EIEDMLPFEP RVFIAGDEER VTCPAPQGLP TPSVWWEHAG VPLPAHGRVH QKGLELVFVT IAESDTGVYT CHASNLAGQR RQDVNITVAT VPTWLRKPQD SQLEEGKPGY LHCLTQATPK PTVIWYRNQM LISEDSRFEV SKNGTLRINS VEVYDGTLYR CVSSTPAGSI EAQARVQVLE KLKFTPPPQP QQCMEFDKEA TVPCSATGRE KPTVKWVRAD GSSLPEWVTD NAGTLHFARV TRDDAGNYTC IASNEPQGQI RAHVQLTVAV FITFKVEPER TTVYQGHTAL LRCEAQGDPK PLIQWKGKDR ILDPTKLGPR MHIFQNGSLV IHDVAPEDSG SYTCIAGNSC NIRHTEAPLL VVDKPVMEDS EGPGSPPPYK MIQT | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |