missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse LBP Protein

A cDNA sequence encoding the LBP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

276.00€ - 680.00€

Specifica

ID gene (immissione) 16803
Nome LBP Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Simbolo del gene Lbp
Visualizza altre specifiche

Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15995028
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10742-2UG
2 μg
276.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
15905038
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10742-5UG
5 μg
414.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
15985028
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10742-10UG
10 μg
680.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

16803
Research Use Only
Lbp
Recombinant Protein
Mouse
MKAGTGPLLS TLLGLLFLSI QGTGGVNPGV VARITDKGLA YAAKEGLVAL QRELYKITLP DFSGDFKIKA VGRGQYEFHS LEIQNCELRG SSLKLLPGQG LSLAISDSSI GVRGKWKVRK SFLKLHGSFD LDVKGVTISV DLLLGMDPSG RPTVSASGCS SRICDLDVHI SGNVGWLLNL FHNQIESKLQ KVLENKVCEM IQKSVTSDLQ PYLQTLPVTA EIDNVLGIDY SLVAAPQAKA QVLDVMFKGE IFNRNHRSPV ATPTPTMSLP EDSKQMVYFA ISDYAFNIAS RVYHQAGYLN FSITDDMLPH DSGIRLNTKA FRPFTPQIYK KYPDMKLELL GTVVSAPILN VSPGNLSLAP QMEIEGFVIL PTSAREPVFR LGVVTNVFAS LTFNNSKVTG MLHPDKAQVR LIESKVGMFN VNLFQAFLNY YLLNSLYPDV NAELAQGFPL PLPRHIQLHD LDFQIRKDFL YLGANVQYMR V
LBP Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Up to 2microg/ml LBP mediates binding of FITC-LPS (0.5microg/ml) to CD14+CHO transfectants (2 x 106/ml).
Mouse
His
Recombinant Mouse LBP was lyophilized from a protein solution (1 mg/ml) containing phosphate-buffered saline, pH 7.2.
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications