Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse M-CSF / CSF-1 Protein
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_001107001.1 |
| ID gene (immissione) | 12977 |
| Nome | M-CSF / CSF-1 Protein |
| Quantità | 500 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Simbolo del gene | CSF1 |
| Attività biologica | Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the NFS-60 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^5 units/mg. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Mouse |
| Vedi altri risultati |