Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MAP3K1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) MAP3K1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_005912.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 4214 |
Nome | MAP3K1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16026711
|
enQuireBio™
QP8830-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16066711
|
enQuireBio™
QP8830-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16016711
|
enQuireBio™
QP8830-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16046711
|
enQuireBio™
QP8830-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16056711
|
enQuireBio™
QP8830-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16036711
|
enQuireBio™
QP8830-EC-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_005912.1 | |
MAP3K1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4214 | |
Research Use Only | |
MAP3K1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IIIIQQDTPE TLPGHTKAKQ PYREDTEWLK GQQIGLGAFS SCYQAQDVGT GTLMAVKQVT YVRNTSSEQE EVVEALREEI RMMSHLNHPN IIRMLGATCE KSNYNLFIEW MAGGSVAHLL SKYGAFKESV VINYTEQLLR GLSYLHENQI IHRDVKGANL LIDSTGQRLR IADFGAAARL ASKGTGAGEF QGQLLGTIAF MAPEVLRGQQ YGRSCDVWSV GCAIIEMACA KPPWNAEKHS NHLALIFKIA SATTAPSIPS HLSPGLRDVA LRCLELQP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |