Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Microtubule-associated protein 1
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Microtubule-associated protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001297563.1
ID gene (immissione) 17756
Nome Microtubule-associated protein 1
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16052560
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6335-YE-100UG
100 μg
770.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16092560
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6335-YE-500UG
500 μg
2195.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16062560
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6335-YE-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16082560
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6335-YE-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16002570
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6335-YE-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16072560
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6335-YE-1MG
1 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001297563.1
Microtubule-associated protein 1
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
17756
Research Use Only
Map2
Recombinant Protein
Yeast
GMEGEKLPPV PFAQTFGTNL EDRKQSTEPS IVMPSIGLSA EPPAPKEPKD WFIEMPTESK KDEWGLAAPI SPGPLTPMRE KDVLEDIPRW EGKQFDSPMP SPFHGGSFTL PLDTMKNERV SEGPRPFAPV FFQSDDKVSL QDPSALATSK ESSKDEEPLK DKADKVADVS ISEVTTLLGN VHSPVVEGYV GENISGEVKV TTDQEKKETS APSVQEPTLT ETEPQTKLDE KSTVSIEEAV AKKEESFKLR DDKTGVIQTS TEQSFSKEDQ KGQEHTIDEL KQDSFPISLE QAVTDAAMTS KTLGKVTSEP EAVSERREIQ GLFEEKTADK NKLEGAGSAT IAEVEMP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.