Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MIP-3 beta / CCL19 Protein
Recombinant Protein
2600.00€ - 4240.00€
Specifica
Nome MIP-3 beta / CCL19 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Simbolo del gene Scya19
Product Type Recombinant Protein
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15915729
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5219-500UG
500 μg
2600.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15905729
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5219-1MG
1 mg
4240.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
MIP-3 beta / CCL19 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
GANDAEDCCL SVTQRPIPGN IVKAFRYLLN EDGCRVPAVV FTTLRGYQLC APPDQPWVDR IIRRLKKSSA KNKGNSTRRS PVS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Scya19
Mouse
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA