Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MUP1 Protein
A cDNA sequence encoding the MUP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome MUP1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Mouse
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15951439
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12754-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15941439
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12754-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15931439
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12754-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
MUP1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
The MUP1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEEASSTG RNFNVEKING EWHTIILASD KREKIEDNGN FRLFLEQIHV LENSLVLKFH TVRDEECSEL SMVADKTEKA GEYSVTYDGF NTFTIPKTDY DNFLMAHLIN EKDGETFQLM GLYGREPDLS SDIKERFAQL CEKHGILREN IIDLSNANRC LQARE
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.