Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MYDGF Protein
A cDNA sequence encoding the MYDGF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | MYDGF Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Mouse |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15991469
|
enQuireBio™
QP12766-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15911479
|
enQuireBio™
QP12766-5UG |
5 μg |
212.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15901479
|
enQuireBio™
QP12766-50UG |
50 μg |
1815.00€
50µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
MYDGF Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
MYDGF protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0), 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSVSEPTTV PFDVRPGGVV HSFSQDVGPG NKFTCTFTYA SQGGTNEQWQ MSLGTSEDSQ HFTCTIWRPQ GKSYLYFTQF KAELRGAEIE YAMAYSKAAF ERESDVPLKS EEFEVTKTAV SHRPGAFKAE LSKLVIVAKA ARSEL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |