Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse NNMT Protein
A cDNA sequence encoding the NNMT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 18113 |
---|---|
Nome | NNMT Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | Nnmt |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15961779
|
enQuireBio™
QP12862-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15951779
|
enQuireBio™
QP12862-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15941779
|
enQuireBio™
QP12862-100UG |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
18113 | |
Research Use Only | |
Nnmt | |
Mouse | |
His | |
NNMT protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT. |
NNMT Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMESGFT SKDTYLSHFN PRDYLEKYYS FGSRHCAENE ILRHLLKNLF KIFCLGAVKG ELLIDIGSGP TIYQLLSACE SFTEIIVSDY TDQNLWELQK WLKKEPGAFD WSPVVTYVCD LEGNRMKGPE KEEKLRRAIK QVLKCDVTQS QPLGGVSLPP ADCLLSTLCL DAACPDLPAY RTALRNLGSL LKPGGFLVMV DALKSSYYMI GEQKFSSLPL GWETVRDAVE EAGYTIEQFE VISQNYSSTT SNNEGLFSLV GRKPGRSE | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |