Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse NOV Protein
A cDNA sequence encoding the NOV was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5300.00€
Specifica
Nome NOV Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Attività biologica The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine Balb/c 3T3 cells is less than 1.0 ?g/ml, corresponding to a specific activity of > 1000 IU/mg.
Product Type Recombinant Protein
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15945198
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10796-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15935198
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10796-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15925198
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10796-1MG
1 mg
5300.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
NOV Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
QVSASLRCPS RCPPKCPSIS PTCAPGVRSV LDGCSCCPVC ARQRGESCSE MRPCDQSSGL YCDRSADPNN QTGICMVPEG DNCVFDGVIY RNGEKFEPNC QYFCTCRDGQ IGCLPRCQLD VLLPGPDCPA PRKVAVPGEC CEKWTCGSDE QGTQGTLGGL ALPAYRPEAT VGVEVSDSSI NCIEQTTEWS ACSKSCGMGV STRVTNRNRQ CEMVKQTRLC IVRPCEQEPE EVTDKKGKKC LRTKKSLKAI HLQFENCTSL YTYKPRFCGV CSDGRCCTPH NTKTIQVEFQ CLPGEIIKKP VMVIGTCTCY SNCPQNNEAF LQDLELKTSR GEI
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine Balb/c 3T3 cells is less than 1.0 ?g/ml, corresponding to a specific activity of > 1000 IU/mg.
Mouse
Untagged
NOV protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 20mM Tris-HCl, pH 8.5 and 150mM NaCl.