missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Mouse NPDC-1 Fc Chimera Protein

Codice prodotto. 18789526
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18789526 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18789526 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 10970NP050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recombinant Protein

Measured by its ability to enhance neurite outgrowth of E16-E18 rat embryonic cortical neurons. Recombinant Mouse NPDC-1 Fc Chimera, immobilized at 2.5 μg/mL on a 96 well plate, is able to significantly enhance neurite outgrowth.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Numero di accesso Q64322.2
Da utilizzare con (applicazione) Bioactivity
Formulazione Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS.
ID gene (immissione) 56654
Peso molecolare MolecularWeight-observed: 54-62 kDa, under reducing conditions.; MolecularWeight-theroretical: 43 kDa
Quantità 50 μg
Sorgente Mouse myeloma cell line, NS0-derived mouse NPDC-1 protein Mouse NPDC-1 (Ala32-Thr190, Thr33Leu) (N-terminus) Accession # Q64322.2 IEGRMD Human IgG1 Fc (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Requisiti di stoccaggio Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentrazione di endotossine <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias gene CAB-, CAB1, CAB-1, CAB1CAB, DKFZp586J0523, neural proliferation differentiation and control protein 1, neural proliferation, differentiation and control, 1, NPDC1, NPDC-1
Coniugato Unconjugated
Ricostituzione Reconstitute at 1 mg/mL in PBS.
Linea di prodotti R&D Systems
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Proteine NPDC-1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.