Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Nuclease-sensitive element-binding protein 1
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Nuclease-sensitive element-binding protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Specifica
Numero di accesso NP_035862.2
ID gene (immissione) 22608
Nome Nuclease-sensitive element-binding protein 1
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16058381
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9471-YE-100UG
100 μg
770.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16098381
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9471-YE-500UG
500 μg
2195.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16068381
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9471-YE-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16088381
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9471-YE-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16008391
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9471-YE-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16078381
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9471-YE-1MG
1 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_035862.2
Nuclease-sensitive element-binding protein 1
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
22608
Research Use Only
Ybx1
Recombinant Protein
Yeast
SSEAETQQPP AAPAAALSAA DTKPGSTGSG AGSGGPGGLT SAAPAGGDKK VIATKVLGTV KWFNVRNGYG FINRNDTKED VFVHQTAIKK NNPRKYLRSV GDGETVEFDV VEGEKGAEAA NVTGPGGVPV QGSKYAADRN HYRRYPRRRG PPRNYQQNYQ NSESGEKNEG SESAPEGQAQ QRRPYRRRRF PPYYMRRPYA RRPQYSNPPV QGEVMEGADN QGAGEQGRPV RQNMYRGYRP RFRRGPPRQR QPREDGNEED KENQGDETQG QQPPQRRYRR NFNYRRRRPE NPKPQDGKET KAADPPAENS SAPEAEQGGA E
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.