Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PARK7 Protein
A cDNA sequence encoding the PARK7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome PARK7 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Mouse
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15952089
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12963-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15942089
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12963-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15932089
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12963-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
PARK7 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
PARK7 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMASKRAL VILAKGAEEM ETVIPVDVMR RAGIKVTVAG LAGKDPVQCS RDVMICPDTS LEDAKTQGPY DVVVLPGGNL GAQNLSESPM VKEILKEQES RKGLIAAICA GPTALLAHEV GFGCKVTTHP LAKDKMMNGS HYSYSESRVE KDGLILTSRG PGTSFEFALA IVEALVGKDM ANQVKAPLVL KD
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.