Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PEBP1 Protein
A cDNA sequence encoding the PEBP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome PEBP1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Mouse
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15952199
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13000-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15942199
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13000-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15932199
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13000-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
PEBP1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
PEBP1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAADISQ WAGPLCLQEV DEPPQHALRV DYAGVTVDEL GKVLTPTQVM NRPSSISWDG LDPGKLYTLV LTDPDAPSRK DPKFREWHHF LVVNMKGNDI SSGTVLSDYV GSGPPSGTGL HRYVWLVYEQ EQPLSCDEPI LSNKSGDNRG KFKVETFRKK YNLGAPVAGT CYQAEWDDYV PKLYEQLSGK
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.