Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Perforin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Perforin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
320.00€ - 2645.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_035203.3 |
---|---|
ID gene (immissione) | 18646 |
Nome | Perforin-1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16033930
|
enQuireBio™
QP6526-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16073930
|
enQuireBio™
QP6526-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16023930
|
enQuireBio™
QP6526-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16053930
|
enQuireBio™
QP6526-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16063930
|
enQuireBio™
QP6526-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16043930
|
enQuireBio™
QP6526-EC-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_035203.3 | |
Perforin-1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
18646 | |
Research Use Only | |
Prf1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PCYTATRSEC KQKHKFVPGV WMAGEGMDVT TLRRSGSFPV NTQRFLRPDR TCTLCKNSLM RDATQRLPVA ITHWRPHSSH CQRNVAAAKV HSTEGVAREA AANINNDWRV GLDVNPRPEA NMRASVAGSH SKVANFAAEK TYQDQYNFNS DTVECRMYSF RLVQKPPLHL DFKKALRALP RNFNSSTEHA YHRLISSYGT HFITAVDLGG RISVLTALRT CQLTLNGLTA DEVGDCLNVE AQVSIGAQAS VSSEYKACEE KKKQHKMATS FHQTYRERHV EVLGGPLDST HDLLFGNQAT PEQFSTWTAS LPSNPGLVDY SLEPLHTLLE EQNPKREALR QAISHYIMSR ARWQNCSRPC RSGQHKSSHD SCQCECQDSK VTNQDCCPRQ RGLAHLVVSN FRAEHLWGDY TTATDAYLKV FFGGQEFRTG VVWNNNNPRW TDKMDFENVL LSTGGPLRVQ VWDADYGWDD DLLGSCDRSP HSGFHEVTCE LNHGRVKFSY HAKCLPHLTG GTCLEYAPQG LLGDPPGNRS GAVW | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |