Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Pituitary homeobox 3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Pituitary homeobox 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso NP_032878.1
ID gene (immissione) 18742
Nome Pituitary homeobox 3 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16043730
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6496-YE-100UG
100 μg
770.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16063730
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6496-YE-1MG
1 mg
3405.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16053730
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6496-YE-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16073730
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6496-YE-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16083730
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6496-YE-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16093730
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6496-YE-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_032878.1
Pituitary homeobox 3 Protein
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
18742
Research Use Only
Pitx3
Recombinant Protein
Yeast
MEFGLLGEAE ARSPALSLSD AGTPHPPLPE HGCKGQEHSD SEKASASLPG GSPEDGSLKK KQRRQRTHFT SQQLQELEAT FQRNRYPDMS TREEIAVWTN LTEARVRVWF KNRRAKWRKR ERSQQAELCK GGFAAPLGGL VPPYEEVYPG YSYGNWPPKA LAPPLAAKTF PFAFNSVNVG PLASQPVFSP PSSIAASMVP SAAAAPGTVP GPGALQGLGG APPGLAPAAV SSGAVSCPYA SAAAAAAAAA SSPYVYRDPC NSSLASLRLK AKQHASFSYP AVPGPPPAAN LSPCQYAVER PV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.