Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PODXL Protein
A cDNA sequence encoding the PODXL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | PODXL Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Mouse |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15972469
|
enQuireBio™
QP13088-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15952469
|
enQuireBio™
QP13088-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15962469
|
enQuireBio™
QP13088-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
PODXL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
PODXL protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
HNGNETSTSA IKSSTVQSHQ SATTSTEVTT GHPVASTLAS TQPSNPTPFT TSTQSPSMPT STPNPTSNQS GGNLTSSVSE VDKTKTSSPS STAFTSSSGQ TASSGGKSGD SFTTAPTTTL GLINVSSQPT DLNTTSKLLS TPTTDNTTSP QQPVDSSPST ASHPVGQHTP AAVPSSSGST PSTDNSTLTW KPTTHKPLGT SEATQPLTSQ TPGITTLPVS TLQQSMASTV GTTTEEFTHL ISNGTPVAPP GPSTPSPIWA FGNYQLNCEP PIRPDEELLI LNLTRASLCE RSPLDEKEKL VELLCHSVKA SFKPAEDLCT LHVAPILDNQ AVAVKRIIIE TKLSPKAVYE LLKDRWDDLT EAGVSDMKLG KEGPPEVNED RFSLEHHHHH H | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |