Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PRMT1 Protein
A cDNA sequence encoding the PRMT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Specifica
Nome | PRMT1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Mouse |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15932649
|
enQuireBio™
QP13147-10UG |
10 μg |
137.00€
10µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15952649
|
enQuireBio™
QP13147-50UG |
50 μg |
212.00€
50µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15942649
|
enQuireBio™
QP13147-1MG |
1 mg |
2725.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
PRMT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
Untagged | |
The PRMT1 solution (1 mg/ml) contains 40mM Tris-HCl pH 8.0, 100mM NaCl, 4mM MgCl2, 2mM DTT and 40% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MHHHHHHMKI EEGKLVIWIN GDKGYNGLAE VGKKFEKDTG IKVTVEHPDK LEEKFPQVAA TGDGPDIIFW AHDRFGGYAQ SGLLAEITPD KAFQDKLYPF TWDAVRYNGK LIAYPIAVEA LSLIYNKDLL PNPPKTWEEI PALDKELKAK GKSALMFNLQ EPYFTWPLIA ADGGYAFKYE NGKYDIKDVG VDNAGAKAGL TFLVDLIKNK HMNADTDYSI AEAAFNKGET AMTINGPWAW SNIDTSKVNY GVTVLPTFKG QPSKPFVGVL SAGINAASPN KELAKEFLEN YLLTDEGLEA VNKDKPLGAV ALKSYEEELA KDPRIAATME NAQKGEIMPN IPQMSAFWYA VRTAVINAAS GRQTVDEALK DAQTNSSSNN NNNNNNNNLG IEGRGSHMAA AEAANCIMEV SCGQAESSEK PNAEDMTSKD YYFDSYAHFG IHEEMLKDEV RTLTYRNSMF HNRHLFKDKV VLDVGSGTGILCMFAAKAGA RKVIGIECSS ISDYAVKIVK ANKLDHVVTI IKGKVEEVEL PVEKVDIIIS EWMGYCLFYE SMLNTVLHAR DKWLAPDGLI FPDRATLYVT AIEDRQYKDY KIHWWENVYG FDMSCIKDVA IKEPLVDVVD PKQLVTNACL IKEVDIYTVK VEDLTFTSPF CLQVKRNDYVHALVAYFNIE FTRCHKRTGF STSPESPYTH WKQTVFYMED YLTVKTGEEI FGTIGMRPNA KNNRDLDFTI DLDFKGQLCE LSCSTDYRMR | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |